Tisk…
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1637-1G PC1637-5G
APOSPC1637-1GEA 622 CZK
APOSPC1637-1G APOSPC1637-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095130
CAS číslo: 214210-21-6