2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1636-25G
PC1636-5G
APOSPC1636-25GEA
2400
CZK
APOSPC1636-25G
APOSPC1636-5G
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₅BClFO₂ Bod tání: 220…223 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02684295 CAS číslo: 313545-72-1 |