5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(5-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1635-25G
PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA
8600
CZK
APOSPC1635-25G
APOSPC1635-5G
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₅BClFO₂ Bod tání: 182…188 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05664225 CAS číslo: 352535-83-2 |