Tisk…
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1633-100G PC1633-25G
APOSPC1633-100GEA 5160 CZK
APOSPC1633-100G APOSPC1633-25G
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039892
CAS číslo: 313545-32-3