Tisk…
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 622 CZK
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06656272
CAS číslo: 444666-39-1