Tisk…
Cesium fluoride, anhydrous 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 1950 CZK
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Cesium fluoride, anhydrous 99,5%
Cesium fluoride
Vzorec: CsF
Bod varu: 1251 °C
Bod tání: 682 °C
Hustota: 4,115 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010960
CAS číslo: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III