Tisk…
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1629-25G PC1629-5G
APOSPC1629-25GEA 3310 CZK
APOSPC1629-25G APOSPC1629-5G
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Bod tání: 246…250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02684293
CAS číslo: 160591-91-3