(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
PC1628-1G
PC1628-5G
PC1628-10G
APOSPC1628-1GEA
1290
CZK
APOSPC1628-1G
APOSPC1628-5G
APOSPC1628-10G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Vzorec:
C₅H₅BFNO₂ MW: 155,92 g/mol Bod tání: 252…256 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659838 CAS číslo: 182344-14-5 |