Tisk…
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 1910 CZK
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
Bod tání: 160…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095357
CAS číslo: 259209-20-6