Tisk…
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 4040 CZK
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BFO₃
Bod tání: 155…158 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363779
CAS číslo: 850589-53-6