2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1623-100G
PC1623-25G
PC1623-5G
APOSPC1623-100GEA
8400
CZK
APOSPC1623-100G
APOSPC1623-25G
APOSPC1623-5G
2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Chloro-4-fluoroanisole
Vzorec:
C₇H₆ClFO MW: 160.58 Bod varu: 197…200 °C Hustota: 1.29 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672965 CAS číslo: 2267-25-6 |