Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1622-1G PC1622-5G
APOSPC1622-1GEA 622 CZK
APOSPC1622-1G APOSPC1622-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Bod tání: 104…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701538
CAS číslo: 352535-96-7