Tisk…
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1621-25G PC1621-5G PC1621-100G
APOSPC1621-25GEA 11380 CZK
APOSPC1621-25G APOSPC1621-5G APOSPC1621-100G
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363780
CAS číslo: 609807-25-2