2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC1619-5G
APOSPC1619-5GEA
5460
CZK
APOSPC1619-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₀BF₃O₃ MW: 233,98 g/mol Bod tání: 100…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06801695 CAS číslo: 850593-10-1 |