3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
PC1618-1G
PC1618-5G
PC1618-25G
APOSPC1618-1GEA
622
CZK
APOSPC1618-1G
APOSPC1618-5G
APOSPC1618-25G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174,37 g/mol Bod tání: 272…276 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06801741 CAS číslo: 328956-61-2 |