Tisk…
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1617-1G PC1617-5G PC1617-25G
APOSPC1617-1GEA 3870 CZK
APOSPC1617-1G APOSPC1617-5G APOSPC1617-25G
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃S
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941307
CAS číslo: 387350-34-7