Tisk…
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC1616-1G PC1616-5G
APOSPC1616-1GEA 622 CZK
APOSPC1616-1G APOSPC1616-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,13 g/mol
Bod tání: 54…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001346
CAS číslo: 221313-10-6