4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-methoxycarbonylphenylboronic acid, (4-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1615-1G
PC1615-250MG
APOSPC1615-1GEA
4770
CZK
APOSPC1615-1G
APOSPC1615-250MG
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BFO₄ MW: 197.9561 g/mol Bod tání: 86…90 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07363762 CAS číslo: 871329-81-6 |