Tisk…
n-Butyl trifluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1614-100G PC1614-25G
APOSPC1614-100GEA 4500 CZK
APOSPC1614-100G APOSPC1614-25G
n-Butyl trifluoroacetate 97%
n-Butyl trifluoroacetate
Vzorec: C₆H₉F₃O₂
Bod varu: 72 °C
Hustota: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039234
CAS číslo: 367-64-6
EINECS: 206-699-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II