Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1613-1G PC1613-5G
APOSPC1613-1GEA 1330 CZK
APOSPC1613-1G APOSPC1613-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631406
CAS číslo: 654-94-4