Tisk…
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1608-5G PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA 3940 CZK
APOSPC1608-5G APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BFO₃
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363783
CAS číslo: 850589-57-0