Tisk…
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
PC1607-1G PC1607-250MG
APOSPC1607-1GEA 1370 CZK
APOSPC1607-1G APOSPC1607-250MG
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Bod tání: 54…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363778
CAS číslo: 871329-82-7