4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1601-25G
PC1601-5G
APOSPC1601-25GEA
2320
CZK
APOSPC1601-25G
APOSPC1601-5G
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Bod tání: 234…240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659878 CAS číslo: 850568-27-3 |