Tisk…

3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC1600-25G PC1600-100G
APOSPC1600-25GEA 1330 CZK
APOSPC1600-25G APOSPC1600-100G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Vzorec: BrH₂CC(O)CF₃
Bod varu: 85…87 °C
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,839 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039237
CAS číslo: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3+8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR