1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
PC1599-1G
PC1599-5G
APOSPC1599-1GEA
1240
CZK
APOSPC1599-1G
APOSPC1599-5G
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Precursor for 2-(Trifluoromethyl)oxirane
Vzorec:
BrH₂CCH(OH)CF₃ MW: 192,96 g/mol Bod varu: 124…126 °C Hustota: 1,861 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040945 CAS číslo: 431-34-5 UN: 1987 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...