Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 2690 CZK
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Bod varu: 76 °C/8mmHg
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153084
CAS číslo: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III