Tisk…
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Z-Lys(Tfa)-OH
PC1597-25G PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA 3410 CZK
APOSPC1597-25G APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Vzorec: C₁₆H₁₉N₂O₅F₃
MW: 376,31 g/mol
Bod tání: 88…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270524
CAS číslo: 14905-30-7