Tisk…
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1594E-1G
APOSPC1594E-1GEA 1240 CZK
APOSPC1594E-1G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole 97%
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Bod tání: 216…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067734
CAS číslo: 175135-14-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III