4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC1594-1G
PC1594-5G
APOSPC1594-1GEA
622
CZK
APOSPC1594-1G
APOSPC1594-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec:
C₉H₇BrF₃NO MW: 282.07 g/mol Bod tání: 116…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052361 CAS číslo: 41513-05-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...