Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1593W-10G PC1593W-1G
APOSPC1593W-10GEA 13460 CZK
APOSPC1593W-10G APOSPC1593W-1G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃OS
MW: 273.07
Bod varu: 96…98 °C/15mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00203474
CAS číslo: 175278-15-6