Tisk…

4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)iodobenzene

PC1593T-25G PC1593T-5G PC1593T-100G
APOSPC1593T-25GEA 1040 CZK
APOSPC1593T-25G APOSPC1593T-5G APOSPC1593T-100G
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366.901 g/mol
Bod varu: 112…114 °C/15mmHg
Bod tání: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179334
CAS číslo: 175278-12-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR