Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC1593R-100G PC1593R-25G PC1593R-5G
APOSPC1593R-100GEA 6780 CZK
APOSPC1593R-100G APOSPC1593R-25G APOSPC1593R-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₃S
MW: 339.52 g/mol
Bod varu: 255…256 °C
Hustota: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179336
CAS číslo: 175278-14-5
UN: 3265
ADR: 8 II