Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1593K-100G PC1593K-25G PC1593K-500G
APOSPC1593K-100GEA 1990 CZK
APOSPC1593K-100G APOSPC1593K-25G APOSPC1593K-500G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Bod varu: 98…100 °C/15mmHg
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1,691 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179338
CAS číslo: 175278-09-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III