Tisk…
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1592K-10G PC1592K-25G PC1592K-5G
APOSPC1592K-10GEA 3840 CZK
APOSPC1592K-10G APOSPC1592K-25G APOSPC1592K-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO₂
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203979
CAS číslo: 175278-18-9