6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
PC1589-1G
PC1589-25G
PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA
3110
CZK
APOSPC1589-1G
APOSPC1589-25G
APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₅FO₄ MW: 208,15 g/mol Bod tání: 257…259 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03070543 CAS číslo: 99199-59-4 |