Tisk…
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1584-100G PC1584-25G PC1584-5G
APOSPC1584-100GEA 18920 CZK
APOSPC1584-100G APOSPC1584-25G APOSPC1584-5G
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene 98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Precursor of 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene - A C4 intermediate for monofluoroolefins: JOC.,530,2304 (1998)
Vzorec: C₄H₄BrF₃
MW: 188,97 g/mol
Bod varu: 95…98 °C
Hustota: 1,639 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039274
CAS číslo: 10493-44-4
UN: 1993
ADR: 3,II