Tisk…
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,5-Trifluorobromobenzene
PC1580-25G PC1580-500G
APOSPC1580-25GEA 1040 CZK
APOSPC1580-25G APOSPC1580-500G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene 99%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
For a study of lithiation under various conditions see: J. Chem. Soc, Perkin., 1,2729 (1995)
Vzorec: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Bod varu: 144 °C
Bod tání: –19 °C
Hustota: 1,802 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000306
CAS číslo: 327-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III