Tisk…
3-Fluorothioanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1579-100G PC1579-25G PC1579-5G
APOSPC1579-100GEA 19840 CZK
APOSPC1579-100G APOSPC1579-25G APOSPC1579-5G
3-Fluorothioanisole
3-Fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₇FS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789131
CAS číslo: 658-28-6