Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1573-100G PC1573-25G PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA 2610 CZK
APOSPC1573-100G APOSPC1573-25G APOSPC1573-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458013
CAS číslo: 887267-47-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III