Tisk…
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 7250 CZK
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Bod tání: 39…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039475
CAS číslo: 332-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III