Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 3540 CZK
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01
Hustota: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660162
CAS číslo: 205371-26-2