Tisk…
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1568-100G PC1568-250G PC1568-25G
APOSPC1568-100GEA 2280 CZK
APOSPC1568-100G APOSPC1568-250G APOSPC1568-25G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₃
Bod varu: 47…49 °C/60mmHg
Hustota: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013248
CAS číslo: 176317-02-5