Tisk…
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1567P-250MG
APOSPC1567P-250MGEA 1660 CZK
APOSPC1567P-250MG
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride
Vzorec: C₃BrClF₄O
MW: 243,39 g/mol
Bod varu: 67…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153723
CAS číslo: 6066-45-1
UN: 3265
ADR: 8,II