Tisk…
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1567-25G PC1567-5G PC1567-100G
APOSPC1567-25GEA 5530 CZK
APOSPC1567-25G APOSPC1567-5G APOSPC1567-100G
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Bod varu: 195…196 °C
Hustota: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042190
CAS číslo: 68834-05-9
EINECS: 272-431-4