Tisk…
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1566-25G PC1566-5G
APOSPC1566-25GEA 5430 CZK
APOSPC1566-25G APOSPC1566-5G
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrFNO
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038380
CAS číslo: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2