2-Fluoro-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1564-5G
APOSPC1564-5GEA
827
CZK
APOSPC1564-5G
2-Fluoro-3-iodopyridine
2-Fluoro-3-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₃FIN MW: 222,99 g/mol Bod varu: 97…99 °C/17mmHg Bod tání: 42…48 °C Bod vzplanutí: 93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095287 CAS číslo: 113975-22-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...