Tisk…
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1563-25G PC1563-5G
APOSPC1563-25GEA 6980 CZK
APOSPC1563-25G APOSPC1563-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene 98%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Vzorec: C₄H₃BrF₄
MW: 206,97 g/mol
Bod varu: 55 °C
Hustota: 1,627 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042189
CAS číslo: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
UN: 1993
ADR: 3,II