Tisk…

4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1561F-25G PC1561F-5G PC1561F-100G
APOSPC1561F-25GEA 2360 CZK
APOSPC1561F-25G APOSPC1561F-5G APOSPC1561F-100G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Vzorec: C₄H₅BrF₄O
Bod varu: 148 °C/30mmHg
Hustota: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077467
CAS číslo: 234443-21-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR