Tisk…
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1558-100G
APOSPC1558-100GEA 5790 CZK
APOSPC1558-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃
Bod tání: 90…92 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840207
CAS číslo: 2822-50-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III