Tisk…
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1557-25G PC1557-5G PC1557-100G
APOSPC1557-25GEA 705 CZK
APOSPC1557-25G APOSPC1557-5G APOSPC1557-100G
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039243
CAS číslo: 95668-20-5